Learn More
17Alpha-Boldenone 17-O-(4-Nitrobenzoate), TRC
Codice prodotto. 30333330
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333330 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333330 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6751305MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 17alpha-Boldenone 17-O-(4-Nitrobenzoate)
Nomi componenti o analita 17alpha-Boldenone 17-O-(4-Nitrobenzoate)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C26H29NO5
Sinonimo (17α)-17-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one 17-O-(4-Nitrobenzoate)
Tipo di soluzione Neat
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@@]([H])([C@@]34[H])[C@]2([H])CC[C@@]3([C@H](OC(C5=CC=C([N+]([O-])=O)C=C5)=O)CC4)C)=C1
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 435.51
Quantità 5 mg