missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

17alpha-Ethynyl-13C2-estradiol, CDN

Codice prodotto. 30316554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.005 g
0.01 g
Dimensione della confezione:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30316554 0.005 g 0.01g
30328510 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30316554 Fornitore CDN N. del fornitore CDNC42770.005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Ethynyl Estradiol-13C2
CAS 2483735-63-1
Formula molecolare 13C2 C18 H24 O2
Quantità 0.005 g
Sinonimo 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol-20,21-13C2, (17α)- (ACI), (17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol-20,21-13C2 (ACI), (17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-20,21-13C2-3,17-diol, Ethynyl-13C2 estradiol, Ethinylestradiol (ethinyl-13C2)
InChI Formula InChI=1 S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22 H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1/i1+1,3+1
SMILES C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1 CC[C@@]2(O)[13 C]#[13 CH]
IUPAC Name (8 R,9 S,13 S,14 S,17 S)-17-(1,2-^{13}C_{2})ethynyl-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6 H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Weight (g/mol) 298.3887
Peso formulazione 298.1843 g/mol
Percent Purity 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.