Learn More
17alpha-Methyl-5beta-estrane-3alpha,17beta-diol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 17Alpha-Methyl-5Beta-estrane-3Alpha,17Beta-diol |
| CAS | 31658-49-8 |
| Formula molecolare | C19 H32 O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 17α-Methyl-5β-estrane-3α,17β-diol, (3R,5R,8R,9R,10S,13S,14S,17S)-13,17-Dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol, 17ALPHA-METHYL-5BETA-ESTRANE-3ALPHA,17BETA-DIOL |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H32O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC Name | (3R,5R,8R,9R,10S,13S,14S,17S)-13,17-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 292.46 |
| Peso formulazione | 292.2402 |