Learn More
17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one (Δ6-Testosterone), Mikromol™
Codice prodotto. 30051432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051432 25 mg 25mg
30050450 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051432 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0323.120025
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one (Δ6-Testosterone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Delta6-Testosterone
CAS 2484-30-2
Nomi componenti o analita Delta6-Testosterone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H26 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Testosterone Imp. I (EP), Testosterone USP Related Compound I, Testosterone USP RC I, 17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, Delta6-Testosterone, Androstan-4,6-diene-17beta-ol-3-one, Testosterone Related Compound I, Testosterone Impurity I
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC Name (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Weight (g/mol) 286.4
Quantità 25 mg
Peso formulazione 286.4085 g/mol