Learn More
Globe Scientific 17x100 mm Culture Tube
Codice prodotto. 31922372 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
16 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31922372 16 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31922372 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 110158
Upgrade Your Laboratory Essentials with Globe Scientific
Usa il codice promozionale 27959
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Globe Scientific Inc. 17x100 Culture Tube with dual position snap cap
  • Polystyrene tubes can withstand 1500 RPM during centrifugation
  • Dual position snap caps (LDPE) allow for either aerobic or anaerobic storage of samples
  • Leave snap cap in the loose position for aerobic work and in the sealed position for anaerobic cultures
Specifica
Materiale chiusura LDPE
Colore chiusura Natural
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Vented Snap Cap
Colore Natural
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Polystyrene
Monouso Single-use
Graduato No
Include Dual Position Cap
Quantità 500/Cs.
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 16 mL
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Product Type Culture Tube