Learn More
Bochem™ Beaker Tongs
Codice prodotto. 10038780
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10038780 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10038780 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 2220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.40€
    17.77€ / pezzi 1
    Risparmia 14.63€
    45% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Product Type Beaker Tongs
Lunghezza apertura (sistema metrico) 60 to 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale Electro polished 18/10 steel wire frame with bowed strip-metal jaws and ceramic fibre jaw linings.