Learn More
Bochem™ 18/10 E-Poli Flask Tongs
Codice prodotto. 10596732
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza apertura (sistema metrico):
110 mm
115 mm
130 mm
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza apertura (sistema metrico) Dimensione della confezione
10596732 110 mm Pezzo
10410423 115 mm Pezzo
10506742 130 mm Pezzo
10505611 145 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10596732 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 2179
Spedizione stimata: 15-12-2026
Lift and move flasks during experimentation using Bochem™ 18/10 E-Poli Flask Tongs. Their points are polyamid coated.
  • Points are polyamid coated
  • Standard Length: 250mm
  • Stainless Steel
Specifica
Product Type Pinze per fiasca
Lunghezza apertura (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Materiale E-Poli 18/10