Learn More
Bochem™ Cucchiaio per prodotti chimici in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10538881
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1 mm
2 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) lama Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
10538881 150 mm 32 mm 5 mm Pezzo
11865071 150 mm 32 mm 5 mm pezzi 10
10262091 150 mm 32 mm 1 mm Pezzo
10485031 180 mm 32 mm 1 mm Pezzo
10343981 210 mm 32 mm 1 mm Pezzo
10373741 180 mm 40 mm 5 mm Pezzo
10613151 210 mm 40 mm 5 mm Pezzo
11855071 210 mm 40 mm 5 mm pezzi 10
10169960 250 mm 45 mm 2 mm Pezzo
10300681 250 mm 48 mm 5 mm Pezzo
10613341 300 mm 48 mm 5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10538881 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 3461
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cucchiaio in acciaio inossidabile per prodotti chimici.
  • Made of stainless steel
  • Double spoon
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Product Type Cucchiaio chimico
Lunghezza (sistema metrico) lama 32 mm
Larghezza (sistema metrico) 22 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm