Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Contact Bottom Evaporating Dishes
52.30€ - 77.90€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Forma | Round |
Tipo | Evaporating Dish |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10271111
|
Bochem™
8563 |
1000 mL |
77.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10027570
|
Bochem™
8562 |
500 mL |
52.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Flat | |
Stainless Steel | |
Round | |
Evaporating Dish |