Learn More
Bochem™ Pinze per vetrini in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10323411
Cambia vista
Click to view available options
Stile punta:
Piegato
Straight
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile punta Dimensione della confezione
10323411 Piegato Pezzo
11825161 Straight pezzi 10
10241711 Straight Pezzo
11885121 Piegato pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10323411 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 1722
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • Coverglas forceps
  • Stainless steel
  • Points 6mm wide
Specifica
Product Type Pinzette
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm
Materiale Stainless Steel (18/10)
Da utilizzare con (applicazione) Pinze per membrane, sterilizzazione in autoclave o fiamma, che assicurano una buona presa senza rischi
Quantità 1/conf.
Stile punta Piegato