Learn More
Bochem™ Ago per dissezione in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 11875101
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Porta-aghi KOLLE 12000
Type 1 Eye Holder KOLLE 12000
Diameter (Metric) Inside:
1 mm
1.5 mm
2.5 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Diameter (Metric) Inside unitSize
11875101 Porta-aghi KOLLE 12000 1 mm pezzi 10
11845101 Porta-aghi KOLLE 12000 1.5 mm pezzi 10
11835091 Porta-aghi KOLLE 12000 - pezzi 10
11855101 Porta-aghi KOLLE 12000 2.5 mm pezzi 10
11865101 Type 1 Eye Holder KOLLE 12000 4 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11875101 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 12004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso con porta aghi Bochem Kolle 12000.
  • Tipo 1: anello
  • Tipo 2: ago
  • Tipo 3: lancetta
  • Da utilizzare con porta-aghi Kolle Bochem 12000
  • In acciaio inox
Specifica
Diameter (Metric) Inside 1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Product Type Ago per dissezione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Porta-aghi KOLLE 12000
Quantità 10/conf.