Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatula, Round Bent
Use the Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatula, Round Bent for your lab needs.
2.20€ - 3.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Quantità | 1 ciascuno |
Product Type | Spatola doppia |
Materiale della lama | Acciaio inox 18/10 |
Materiale | Acciaio inox 18/10 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) lama | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) lama | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10626571
|
Bochem™
3183 |
150 mm | 15 mm | 7 mm |
2.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10528852
|
Bochem™
3184 |
200 mm | 17 mm | 7 mm |
2.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10234131
|
Bochem™
3187 |
210 mm | 25 mm | 12 mm |
3.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10529042
|
Bochem™
3185 |
250 mm | 20 mm | 7 mm |
2.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Spatola doppia
- In acciaio inox 18/10
- Autoclavabile
Specifica
Sì | |
Spatola doppia | |
Acciaio inox 18/10 |
1 ciascuno | |
Acciaio inox 18/10 |