Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatulas, Round/Bent Ends, Type 1
Manufactured from 18/10 stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatulas serve many uses in the lab.
2.05€ - 2.35€
Specifica
Forma Estremità arrotondate/piegate, tipo 1
Quantità 1 ciascuno
Product Type Spatola
Larghezza (sistema metrico) 5 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 5 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10653921
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bochem™
3180
130 mm 5 mm
2.05€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10028300
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bochem™
3182
210 mm 5 mm
2.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10495611
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bochem™
3181
185 mm 5 mm
2.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Spatola doppia
  • In acciaio inox 18/10
Specifica
Specifica
Estremità arrotondate/piegate, tipo 1
Spatola
5 mm
1 ciascuno
5 mm
Acciaio inox 18/10