Learn More
Bochem™ Spatole doppie in acciaio inox 18/10
Manufactured from 18/10 stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatulas serve many uses in the lab.
Marca:  Bochem™ 3186
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09900kg
Codice prodotto. 11815071
  • 29.35€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Spatola doppia
  • In acciaio inox 18/10
Specifica
Specifica
Confezione da 10
Spatola
7 mm
Acciaio inox 18/10
Estremità arrotondate/piegate, tipo 2
25 mm
7 mm
180 mm