Learn More
Bochem™ Piastre di evaporazione in acciaio inox 18/10
Descrizione
- 18/10 stainless steel
- Substantial rim size
- Rectangular shape
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Piastre di evaporazione |
| Lunghezza (sistema metrico) | 445 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 95 mm |