Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Flat Bottom Bowl
Codice prodotto. 10078410
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10078410 125 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10078410 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8670
Spedizione stimata: 05-01-2027
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Materiale Stainless Steel
Forma Round
Tipo Bowl
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Diametro (sistema metrico) 80 mm