Learn More
Bochem™ Rullo guida in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10374081
Cambia vista
Click to view available options
Capacità portata carico (sistema metrico):
70 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità portata carico (sistema metrico) Dimensione della confezione
10374081 70 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10374081 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 100
Spedizione stimata: 12-02-2027
Specifica
Diametro (sistema metrico) 100 mm
Altezza (sistema metrico) 121 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 70 kg
Materiale Acciaio inox 18/10
Larghezza (sistema imperiale) 3/4 in.
Larghezza (sistema metrico) 26.9 mm