Learn More
Agencinox™ Piastra di evaporazione alta in acciaio inox 18/10
Descrizione
- High form evaporating dish
- Stainless steel construction
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra a elevata evaporazione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Evaporating Application |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 85 mm |