Learn More
Agencinox™ Piastra di evaporazione alta in acciaio inox 18/10
Description
- High form evaporating dish
- Stainless steel construction
- Available in a variety of sizes
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 5 l |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Tipo | Piastra a elevata evaporazione |
| Altezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 200 mm |