Learn More
Bochem™ Ciotola da laboratorio in acciaio inox alta 18/10
Codice prodotto. 10707315
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 L
2000 mL
3000 mL
6000 mL
8000 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico):
150 mm
180 mm
195 mm
220 mm
285 mm
310 mm
Altezza (sistema metrico):
80 mm
95 mm
115 mm
125 mm
145 mm
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10707315 3000 mL 220 mm 125 mm Pezzo
10103504 1000 mL 150 mm 80 mm Pezzo
10532944 1.5 L 180 mm 95 mm Pezzo
10493265 2000 mL 195 mm 115 mm Pezzo
10789155 6000 mL 285 mm 145 mm Pezzo
10185324 8000 mL 310 mm 165 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10707315 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8605
Spedizione stimata: 21-12-2026
Manufactured from 18/10 stainless steel
  • Forma alta
  • Con bordo
  • In acciaio inox 18/10
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 3000 mL
Materiale Acciaio inox 18/10
Forma Round
Tipo Vaschetta da laboratorio
Altezza (sistema metrico) 125 mm
Diametro (sistema metrico) 220 mm