Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Lab Jacks
Codice prodotto. 10258640
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10258640 240 mm Pezzo
10408632 100 mm Pezzo
10088521 200 mm Pezzo
10303712 130 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10258640 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 11140
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
Materiale Stainless Steel (18/10)
Dimensioni (L x P) 240 x 240 mm
Lunghezza (sistema metrico) base 240 mm
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Include Wheels
Product Type Lab Jack
Quantità 1 Ea.