Learn More
Bochem™ Ciotola da laboratorio in acciaio inox 18/10
Descrizione
- Flat bottom
- Stainless steel
- Spherical bowl
Specifica
Specifications
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 4.5 L |
| Materiale | Stainless Steel |
| Forma | Round |
| Tipo | Laboratory Bowl |
| Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 260 mm |