Learn More
Bochem™ Ciotola da laboratorio in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10475431
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
220 mm
240 mm
260 mm
305 mm
320 mm
380 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10475431 220 mm Pezzo
10692401 240 mm Pezzo
10434281 260 mm Pezzo
10373511 305 mm Pezzo
10767191 320 mm Pezzo
10343611 380 mm Pezzo
10515421 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10475431 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8591
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Store, mix or contain chemicals with the Bochem™18/10 Stainless Steel Laboratory Bowl. This is a useful laboratory accessory.
  • Flat bottom
  • Stainless steel
  • Spherical bowl
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 2 L
Materiale Stainless Steel
Forma Round
Tipo Laboratory Bowl
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Diametro (sistema metrico) 220 mm