Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Laboratory Collapsible Trolley
Codice prodotto. 12691905
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
785 x 450 x 850 mm (with wheel and handle)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
12691905 785 x 450 x 850 mm (with wheel and handle) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12691905 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 11417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00€
    1390.34€ / pezzi 1
    Risparmia 334.66€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 24-02-2027
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 785 x 450 x 850 mm (with wheel and handle)
Finitura Matte
Altezza (sistema metrico) 850 mm
Lunghezza (sistema metrico) 785 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 300 kg
Materiale Stainless Steel (18/10)
Larghezza (sistema metrico) 450 mm