Learn More
Bochem™ Microsessole in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10350821
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
150 mm
185 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
45 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) lama unitSize
10350821 130 mm 40 mm Pezzo
10461191 150 mm 45 mm Pezzo
10742352 185 mm 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10350821 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 3300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Add Bochem™ 8/10 Stainless Steel Micro Scoops, Half-rounded to your arsenal of laboratory instruments.
  • Type 1
  • Half-rounded
  • Also available in wide scoop
  • 18/10 stainless steel
Specifica
Quantità 1 Ea.
Autoclavabile Autoclavable
Forma Half-rounded
Product Type Micro Scoop
Lunghezza (sistema metrico) lama 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 4 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 4 mm
Materiale della lama Stainless Steel (18/10)
Diametro (sistema metrico) esterno 2mm
Dimensioni (L x P) 130 x 4 mm
Materiale Stainless Steel (18/10)
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm