Learn More
Bochem™ Microspatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
Descrizione
- Spatola standard
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Forma | Cucchiaio |
| Product Type | Spatola a cucchiaio standard |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |