Learn More
Bochem™ Microspatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 11825061
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
200 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
45 mm
Larghezza (sistema metrico) lama:
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) lama Larghezza (sistema metrico) lama unitSize
11825061 150 mm 40 mm 5 mm pezzi 10
10269120 150 mm 40 mm 5 mm Pezzo
10655801 150 mm 45 mm 5 mm Pezzo
10383501 150 mm 45 mm 5 mm Pezzo
11815061 150 mm 45 mm 5 mm pezzi 10
10186310 150 mm 40 mm 5 mm Pezzo
10373551 200 mm 45 mm 5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11825061 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 3340
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • 18/10 Stainless steel
Specifica
Forma Cucchiaio
Product Type Spatola
Lunghezza (sistema metrico) lama 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 5 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 5 mm
Dimensioni (L x P) 150 x 5 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm