Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Micro Spoon Spatulas, Scoop Shape
Product Code. 10758111
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
missing translation for 'unitSize':
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Lunghezza (sistema metrico) missing translation for 'unitSize'
10758111 180 mm Pezzo
10767911 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10758111 missing translation for 'mfr' Bochem™ missing translation for 'supplierNo' 3351
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
In acciaio inox 18/10
  • 18/10 stainless steel
Specifications
Quantità 1 ciascuno
Autoclavabile Autoclavable
Forma Dosatore
Product Type Spatola a micro-paletta
Lunghezza (sistema metrico) lama 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 5 mm
Materiale della lama Acciaio inox 18/10
Diametro (sistema metrico) esterno 180 mm
Dimensioni (L x P) 180 x 5 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm