Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Micro Spoon Spatulas, Scoop Shape
Codice prodotto. 10767911
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10767911 150 mm Pezzo
10758111 180 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10767911 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 3350
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • 18/10 stainless steel
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Autoclavabile Sì
Forma Dosatore
Product Type Spatola a micro-paletta
Lunghezza (sistema metrico) lama 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 5 mm
Materiale della lama Acciaio inox 18/10
Diametro (sistema metrico) esterno 150 mm
Dimensioni (L x P) 150 x 5 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm