Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Propeller Stirrer
33.05€ - 38.70€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Mixing of media with low and middle viscosity
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10060781
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bochem™
9058
100 mm
33.05€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15256427
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bochem™
9012
70 mm
38.70€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Mixing of media with low and middle viscosity
500 mm