Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Propeller Stirrers with 3 Fix Blades
Codice prodotto. 10395353
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
70 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10395353 100 mm Pezzo
10102701 50 mm Pezzo
10284171 70 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10395353 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 9116
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
Diametro (sistema metrico) 100 mm
Diametro (sistema metrico) albero 10 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for homogenizing and suspending
Include 3 Fix blades
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm
Quantità 1 Each
Tipo Propeller Stirrer
Materiale Stainless Steel (18/10)