Learn More
Bochem™ Anelli per matracci in acciaio inox 18/10
In acciaio inox 18/10
15.80€ - 43.55€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10728741
|
Bochem™
5502M |
Anello chiuso | 70 mm | 100 mm |
43.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10234511
|
Bochem™
5512 |
Anello aperto | 220 mm | 100 mm |
22.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10242211
|
Bochem™
5504 |
Anello chiuso | 220 mm | 140 mm |
24.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10528711
|
Bochem™
5503 |
Anello chiuso | 220 mm | 120 mm |
22.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10578842
|
Bochem™
5500 |
Anello chiuso | 160 mm | 50 mm |
15.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10602502
|
Bochem™
5510 |
Anello aperto | 160 mm | 50 mm |
19.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10408442
|
Bochem™
5511 |
Anello aperto | 200 mm | 70 mm |
19.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10190411
|
Bochem™
5501 |
Anello chiuso | 200 mm | 70 mm |
15.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- In acciaio inox 18/10
- Tre tipi: anello chiuso, anello chiuso con morsetto e anello aperto
Specifica
Acciaio inox 18/10 | |
Confezione da 1 |