Learn More
Bochem™ Sollevatori di sezioni in acciaio inox 18/10
In acciaio inox 18/10
Marca: Bochem™ 3446
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- In acciaio inox 18/10
- Tipo 1: lama rigida, impugnatura in legno
- Tipo 2: lama flessibile, impugnatura in legno
- Tipo 3: lama flessibile, impugnatura in acciaio inox 18/10
Specifica
1 ciascuno | |
50 mm | |
Acciaio inox 18/10 | |
150 x 15 mm | |
Acciaio inox 18/10 |
Raschietto per sezioni | |
15 mm | |
0.8 mm | |
Acciaio inox 18/10 | |
150 mm |