Learn More
Bochem™ Spatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10579851
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
50 mm
70 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) lama unitSize
10579851 250 mm 70 mm Pezzo
11825151 150 mm 40 mm pezzi 10
10221681 150 mm 40 mm Pezzo
10767391 180 mm 50 mm Pezzo
10549471 210 mm 50 mm Pezzo
11875071 210 mm 50 mm pezzi 10
10303571 300 mm 70 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10579851 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 3474
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • Manufactured from 18/10 stainless steel
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Product Type Spatola
Lunghezza (sistema metrico) lama 70 mm
Larghezza (sistema metrico) 14 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 10 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm