Learn More
Bochem™ Spatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
Descrizione
- Manufactured from 18/10 stainless steel
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 10 |
| Product Type | Spatola |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 40 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 10 mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |