Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Weighing Scoop
Codice prodotto. 10514841
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
105 mm, 235 mm
120 mm
200 mm, 330 mm
200 mm, 70 mm
250 mm, 120 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10514841 250 mm, 120 mm Pezzo
10575221 120 mm Pezzo
10162361 105 mm Pezzo
10112651 200 mm, 330 mm Pezzo
10150501 200 mm, 70 mm Pezzo
10231771 105 mm, 235 mm Pezzo
10440543 90 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10514841 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 3604
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Specifica
Forma del fondo Conical
Materiale Stainless Steel
Forma Conical
Tipo Weighing Scoop
Dimensioni (L x P) 250 x 65 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm, 120 mm
Larghezza (sistema metrico) 65 mm
Diametro (sistema metrico) 8 mm