Learn More
Bochem™ 18/10 Steel Shells
Codice prodotto. 10596255
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10596255 4 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10596255 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8606
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
Materiale Stainless Steel (18/10)
Capacità (sistema metrico) 4 L
Altezza (sistema metrico) 135 mm
Diametro (sistema metrico) 245 mm
Forma High
Product Type Shells