Learn More
18-Crown-6, ≥99.0% (GC), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15640870 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
10g
5g
Codice prodotto. 15640870
Marca: Honeywell-Fluka 076735G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 17455-13-9
Formula molecolare C12H24O6
Molecular Weight (g/mol) 264.32
Numero MDL MFCD00005113
InChI Key XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 18-crown-6, 18-crown-6 ether, ethylene oxide cyclic hexamer, 18-crown-6-ether, unii-63j177nc5b, ccris 3587, 18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane, 18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
PubChem CID 28557
ChEBI CHEBI:32397
IUPAC Name 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 18-Crown-6
Punto di fusione 42°C to 45°C
Colore Colorless
Punto d'infiammabilità >113°C (>235.4°F)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1619616
Peso formulazione 264.32g/mol
Percent Purity ≥99.0% (GC)