Learn More
18-Crown-6, 99%
Codice prodotto. 10246000 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10246000 5 g Bottiglia in vetro 5g
10226050 25 g Bottiglia in vetro 25g
10134250 100 g Bottiglia in vetro 100g
11381110 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10246000 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181560050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 17455-13-9 | C12H24O6 | 264.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17455-13-9
Formula molecolare C12H24O6
Molecular Weight (g/mol) 264.32
Numero MDL MFCD00005113
InChI Key XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 18-crown-6, 18-crown-6 ether, ethylene oxide cyclic hexamer, 18-crown-6-ether, unii-63j177nc5b, ccris 3587, 18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane, 18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
PubChem CID 28557
ChEBI CHEBI:32397
IUPAC Name 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 18-Crown-6
Punto di fusione 36.0°C to 40.0°C
Colore Colorless or White
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Fieser 04,142; 05,152; 06,133; 07,76; 08,1280; 09,126; 12,403; 15,76; 17,290
Indice di Merck 14,2602
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons,benzene,chloroform,methanol and trichlorotrifluoroethane
Peso formulazione 264.32
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass, Crystals or Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 18-Crown-6
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.