Learn More
18-Crown-6, TRC
Codice prodotto. 30353984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30353984 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30353984 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC82487510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 18-Crown-6
CAS 17455-13-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C12H24O6
Quantità 10 g
Sinonimo 18-Crown-6 ether, Ethylene Oxide Cyclic Hexamer, 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, NSC 159836
InChI Formula InChI=1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
IUPAC Name 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
Molecular Weight (g/mol) 264.32
Peso formulazione 264.1573
Percent Purity >95