Learn More
18-Crown-6, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 18-Crown-6 |
| CAS | 17455-13-9 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C12H24O6 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 18-Crown-6 ether, Ethylene Oxide Cyclic Hexamer, 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, NSC 159836 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2 |
| SMILES | C1COCCOCCOCCOCCOCCO1 |
| IUPAC Name | 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane |
| Molecular Weight (g/mol) | 264.32 |
| Vedi altri risultati |