Learn More
18-beta-Glycyrrhetinic acid, 98+%
Codice prodotto. 10020960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10020960 25 g Bottiglia in vetro 25g
10570931 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10020960 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120150250
CAS: 471-53-4 | C30H46O4 | 470.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-53-4
Formula molecolare C30H46O4
Molecular Weight (g/mol) 470.69
Numero MDL MFCD00003706,MFCD00066716
InChI Key MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
Sinonimo enoxolone, glycyrrhetinic acid, uralenic acid, glycyrrhetic acid, 18-beta-glycyrrhetinic acid, glycyrrhetin, arthrodont, jintan, 18beta-glycyrrhetinic acid, rhetinic acid
PubChem CID 10114
ChEBI CHEBI:30853
IUPAC Name (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1H-picene-2-carboxylic acid
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 18-β-Glycyrrhetinic acid
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 292°C to 295°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max. (105°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 3644
Condizione di rotazione specifica +165° (20°C c=1,CHC3,on dry ba)
Rotazione specifica + 165
Peso formulazione 470.69
Percent Purity 98+%
Sostanze correlate 2% max. (HPLC)
Forma fisica Crystalline Powder