Learn More
18α-Glycyrrhetinic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16449066
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16449066 100 mg 100mg
16432376 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16449066 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0375
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress 18α-Glycyrrhetinic acid, a diet-derived compound, is an inhibitor of NF-kB and an activator of proteasome, which serves as pro-longevity and anti-aggregation factor in a multicellular organism. 18α-Glycyrrhetinic acid induces apoptosis.
18α-Glycyrrhetinic acid, a diet-derived compound, is an inhibitor of NF-kB and an activator of proteasome, which serves as pro-longevity and anti-aggregation factor in a multicellular organism. 18α-Glycyrrhetinic acid induces apoptosis.
Specifica
Materiale o nome chimico 18α-Glycyrrhetinic acid
CAS 1449-05-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H46O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 19.23 mg/mL (40.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC[C@]([C@@](CC[C@]3(C)[C@]4([H])C[C@@](C)(C(O)=O)CC3)(C)C4=C5)(C)[C@]2([H])C5=O
Molecular Weight (g/mol) 470.68
Peso formulazione 470.68
Percent Purity 95.4%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only