Learn More
Thermo Scientific™ 18 m mmagnetic Screw Cap Autosampler Vial
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiSpecifica
Specifica
| Colore (guarnizione) | White |
| Colore | Silver |
| Materiale | Steel |
| Setto | Blue Silicone/Clear PTFE |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Micro Extraction (SPME) |
| Stile filo | HS |
| Product Line | Chromacol |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.2 mm |
| Dimensione chiusura | 18 mm |
| Vedi altri risultati |