Learn More
Thermo Scientific™ 18 x 2.0 mL/0.5 mL Dual Row Rotor with Screw-On-Lid for Sorvall Legend Micro, MicroCL, Pico and Fresco Centrifuges
Codice prodotto. 10564563 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
18 x 2.0/0.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10564563 18 x 2.0/0.5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10564563 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    726.30€ / pezzi 1
    Risparmia 203.70€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Eliminate the need for adapters with this rotor, which supports two tube volumes in a unique configuration with a screw-on lid.
Eliminate the need for adapters with the Thermo Scientific™ 18 x 2.0/0.5mL Dual Row Rotor with Screw-On-Lid, which supports two tube volumes in a unique configuration.
Ordering Information:
Replacement lids sold separately; order rotor body (75003418) and components to complete assembly. For replacement lids order 75003406. Contact your Sales Representative for information.
Compatible with:
Thermo Scientific™ MicroCL 21/21R Microcentrifuge Series.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Dual Row 18 x 2.0/0.5mL Rotor with Screw-On Lid
Materiale Engineered Polymer
Tipo Rotor
Capacità 18 x 2.0/0.5 mL
RCF max 20,800 x g
Velocità max 14,800 rpm
Raggio (sistema metrico) 8.5 cm
Raggio (sistema metrico) min. 4.8 cm
Max. Tube Diameter 11 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico and Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R Centrifuges
Angolo 45°
Biocontainment No
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.