Learn More
Gosselin™ 180mL Polypropylene Straight Container with Screw Cap
Codice prodotto. 15458844
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Colore:
Blue
Natural
Colore chiusura:
Blue
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 264
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Colore Colore chiusura Dimensione della confezione
15458844 Sterile Blue Blue pezzi 264
15428844 Non-sterile Natural Red pezzi 264
15418844 Non-sterile Natural Blue pezzi 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15458844 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore TP53C021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    130.39€ / pezzi 264
    Risparmia 2.61€
    1% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Used in clinical and industrial applications.
  • Used in clinical and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Container
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 180 mL
Certificazione/Conformità EC N 1935/2004, ISO 11137, STERILE SAL 10-3
Colore chiusura Blue
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Blue
Altezza (sistema metrico) 102 mm