Learn More
18Alpha-Glycyrrhetinic Acid, TRC
Codice prodotto. 30402967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402967 100 mg 100mg
30391758 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30402967 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG735005100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 18alpha-Glycyrrhetinic acid
CAS 1449-05-4
Formula molecolare C30 H46 O4
Quantità 100 mg
Sinonimo Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, (3β,18α,20β)-, 18α-Olean-12-en-30-oic acid, 3β-hydroxy-11-oxo- (6CI,7CI,8CI), (3β,18α,20β)-3-Hydroxy-11-oxoolean-12-en-29-oic acid, 18-Isoglycyrrhetinic acid, 18α-Glycyrrhetic acid, 18α-Glycyrrhetinic acid, NSC 35350, STX 353, β-Glycyrrhetinic acid
InChI Formula InChI=1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21+,22+,23-,26-,27+,28+,29-,30-/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)O
IUPAC Name (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bS)-10-hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1H-picene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 470.68
Peso formulazione 470.3396