Learn More
R&D Systems™ 193 D7
Description
193 D7 is a histone demethylase JMJD1C inhibitor (IC50 = 0.59 μM in in vitro demethylation assay). In vivo, 193 D7 suppresses tumor by targeting intratumoral Treg cells in mice tumor models. 193 D7 is orally bioavailable.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 8-Benzoyl-2,3,6,7-tetrahydro-5-oxo-5H-thiazolo[3,2-a]pyridine-6-acetic acid |
| CAS | 861224-48-8 |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Bersaglio | Histone Demethylase Inhibitors |
| Formula molecolare | C16H15NO4S |
| Purezza | 0.98 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?