Learn More
Abnova™ 19p13/19q13.12 FISH Probe
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at 4°C in the dark |
| Formato | Tube |
| Da utilizzare con (applicazione) | Fluorescent In Situ Hybridization (Cell) |
| Product Type | DNA/RNA |
| Quantità | 200 μL |
| Forma | Liquid |