Learn More
Abnova™ 19p13/19q13.12 FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Specifica
Content And Storage | Store at 4°C in the dark |
---|---|
Formato | Tube |
Da utilizzare con (applicazione) | Fluorescent In Situ Hybridization (Cell) |
Product Type | DNA/RNA |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16013365
|
Abnova™
FG0222.100UL |
100 μL |
1475.00€
100µL |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16023365
|
Abnova™
FG0222.200UL |
200 μL |
2430.00€
200µL |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Store at 4°C in the dark | |
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell) | |
Liquid |
Tube | |
DNA/RNA |